Principaux documents
ENA413171117
Enamine
tert-butyl 3-formyl-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-formyl-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-10(2,3)14-9(13)8-7(6-12)11(8,4)5/h6-8H,1-5H3
Clé InChI
JCOOCDUHQWDERL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154877
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154877