Principaux documents
ENA413170956
Enamine
2-[(cyclopropylmethoxy)methyl]morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.24
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(cyclopropylmethoxy)methyl]morpholine
Inchi Code
1S/C9H17NO2/c1-2-8(1)6-11-7-9-5-10-3-4-12-9/h8-10H,1-7H2
Clé InChI
FZEGBLLPXDHZKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154270
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154270