Principaux documents
ENA413170665
Enamine
1-cyclopropyl-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-cyclopropyl-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C11H13FN2/c12-8-1-4-11-10(7-8)13-5-6-14(11)9-2-3-9/h1,4,7,9,13H,2-3,5-6H2
Clé InChI
BWUHTYKQMMZEMF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153252
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153252