Principaux documents
ENA413170648
Enamine
2-(prop-2-yn-1-yloxy)aniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-propynyloxy)aniline
Inchi Code
1S/C9H9NO/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10/h1,3-6H,7,10H2
Clé InChI
DRGLRUYXGNMDDM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
91
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151811
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-151811