Key Documents
ENA413170594
Enamine
methyl 3-(1-aminoethyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.25
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(1-aminoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H18N2O2/c1-7(10)8-4-3-5-11(6-8)9(12)13-2/h7-8H,3-6,10H2,1-2H3
Clé InChI
CXNJKIHUDPWFJO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153022
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153022