Principaux documents
ENA413170525
Enamine
2-fluoro-4-(pyrimidin-5-yl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-4-(5-pyrimidinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H7FN2O2/c12-10-3-7(1-2-9(10)11(15)16)8-4-13-6-14-5-8/h1-6H,(H,15,16)
Clé InChI
RMUQWUBAIYXPGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152776
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152776