Principaux documents
ENA413170420
Enamine
6-oxaspiro[3.4]octan-5-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.16
Numéro MDL:
Iupac Name
6-oxaspiro[3.4]octan-5-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-6-7(2-1-3-7)4-5-9-6/h1-5H2
Clé InChI
AMXISTVVYIIGOD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152555
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152555