Principaux documents
ENA413166777
Enamine
2-cyclopropylprop-2-enoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropylacrylic acid
Inchi Code
1S/C6H8O2/c1-4(6(7)8)5-2-3-5/h5H,1-3H2,(H,7,8)
Clé InChI
QDJSZVRLBGARTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142492
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142492