Principaux documents
ENA413166757
Enamine
2-(bromomethyl)prop-2-en-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(bromomethyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7BrO/c1-4(2-5)3-6/h6H,1-3H2
Clé InChI
ZGBZQPLMILYHFP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448