Principaux documents
ENA413166497
Enamine
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-3,3,3-trifluoro-2-methylpropanamide
Inchi Code
1S/C4H7F3N2O/c1-3(9,2(8)10)4(5,6)7/h9H2,1H3,(H2,8,10)
Clé InChI
DBXWPZVBJVSGEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140377
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140377