Principaux documents
ENA413165995
Enamine
2-cyclopropylethyl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropylethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C6H12O3S/c1-10(7,8)9-5-4-6-2-3-6/h6H,2-5H2,1H3
Clé InChI
QGIVNHURAZETRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142399
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142399