Principaux documents
ENA413165912
Enamine
methyl 3-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)propanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 3-(2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C12H14O3/c1-14-12(13)5-3-9-2-4-11-10(8-9)6-7-15-11/h2,4,8H,3,5-7H2,1H3
Clé InChI
KVSVEASORIFESS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141165
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141165