Principaux documents
ENA413165618
Enamine
(3-fluoro-4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.67
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-fluoro-4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2S/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)5-13(9,11)12/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
OPLMCICNTNXWDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139407
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139407