Documents
ENA410544054
Enamine
methyl 2-bromo-2-(2-methylphenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.1
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl bromo(2-methylphenyl)acetate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2/c1-7-5-3-4-6-8(7)9(11)10(12)13-2/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
NDDRCRIJXMICQS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49318
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49318