Principaux documents
ENA410543338
Enamine
1-[2-(3-aminopropoxy)ethoxy]-2-methoxyethane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]propylamine
Inchi Code
1S/C8H19NO3/c1-10-5-6-12-8-7-11-4-2-3-9/h2-9H2,1H3
Clé InChI
VBDATSSUKFRRCY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140301
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140301