Principaux documents
ENA410543322
Enamine
5-fluoro-N1-(1-methanesulfonylpiperidin-4-yl)benzene-1,3-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.36
Numéro MDL:
Iupac Name
5-fluoro-N~1~-[1-(methylsulfonyl)-4-piperidinyl]-1,3-benzenediamine
Inchi Code
1S/C12H18FN3O2S/c1-19(17,18)16-4-2-11(3-5-16)15-12-7-9(13)6-10(14)8-12/h6-8,11,15H,2-5,14H2,1H3
Clé InChI
JLLAUSSMPPRRAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140209
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-140209