Key Documents
ENA410543221
Enamine
methyl 4-chloro-3-hydroxypyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.58
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)5-6(10)4(8)2-3-9-5/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
VIVWLUHKTWXVMX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139815
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139815