Key Documents
ENA410543122
Enamine
ethyl 2-(3-chloropyridin-4-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl (3-chloro-4-pyridinyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-2-13-9(12)5-7-3-4-11-6-8(7)10/h3-4,6H,2,5H2,1H3
Clé InChI
PKHJNDLCWFYFHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139390
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139390