Principaux documents
ENA410543019
Enamine
(5-bromo-1H-indol-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.55
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-bromo-1H-indol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9BrN2.ClH/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9;/h1-4,12H,5,11H2;1H
Clé InChI
IRCSYMAPJRRIIV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138902
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138902