Key Documents
ENA410543005
Enamine
5-ethoxyquinolin-8-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Iupac Name
5-ethoxy-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-2-14-10-6-5-9(12)11-8(10)4-3-7-13-11/h3-7H,2,12H2,1H3
Clé InChI
VFWGSTJBADWOAX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138835
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138835