Principaux documents
ENA410542801
Enamine
2-fluoroethyl methanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-fluoroethyl methanesulfonate
Inchi Code
1S/C3H7FO3S/c1-8(5,6)7-3-2-4/h2-3H2,1H3
Clé InChI
DLFIXPTUMHDGCB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137803
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137803