Principaux documents
ENA410542620
Enamine
1-tert-butyl 3-ethyl 2-(3-nitropyridin-4-yl)propanedioate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.31
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 3-ethyl 2-(3-nitropyridin-4-yl)malonate
Inchi Code
1S/C14H18N2O6/c1-5-21-12(17)11(13(18)22-14(2,3)4)9-6-7-15-8-10(9)16(19)20/h6-8,11H,5H2,1-4H3
Clé InChI
DYROSYKMPSCHIP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136092
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136092