Principaux documents
ENA410542615
Enamine
tert-butyl N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-5-14-8-6-7-10(14)9-13-11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,13,15)
Clé InChI
BPRMDAOAWMQXAJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135891
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135891