Principaux documents
ENA410542589
Enamine
(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.19
Numéro MDL:
Pf
92-93
Iupac Name
(2-methyl-1-benzofuran-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-7-9(6-11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-5,11H,6H2,1H3
Clé InChI
IXYAPYNZZPHJMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135064
Melting Point
92-93
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135064