Key Documents
ENA410542361
Enamine
N-(2-phenoxyethyl)oxan-4-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.76
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-phenoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-2-4-13(5-3-1)16-11-8-14-12-6-9-15-10-7-12;/h1-5,12,14H,6-11H2;1H
Clé InChI
KNHZTCMKSSRXSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137836
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137836