Principaux documents
ENA408616229
Enamine
N-methyloxan-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-methyltetrahydro-2H-pyran-3-amine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-6-3-2-4-8-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
CBPPRONALWRIKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139239