Principaux documents
ENA408615979
Enamine
1-benzyl-3-iodo-1H-pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.1
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-iodo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C10H9IN2/c11-10-6-7-13(12-10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2
Clé InChI
MOWNQEYFXDLQQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136890
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136890