Principaux documents
ENA408615865
Enamine
methyl 2-(4-benzylpiperazin-1-yl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.32
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl (4-benzyl-1-piperazinyl)acetate
Inchi Code
1S/C14H20N2O2/c1-18-14(17)12-16-9-7-15(8-10-16)11-13-5-3-2-4-6-13/h2-6H,7-12H2,1H3
Clé InChI
PZUTXFJKMUIAKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136513
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136513