Key Documents
ENA408615851
Enamine
2-(4-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-1-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-methyl-3,6-dihydro-1(2H)-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-8-2-5-10(6-3-8)7-4-9/h2H,3-7,9H2,1H3
Clé InChI
OURDMWNUZXZQSJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-136477