Principaux documents
ENA408615651
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3
Clé InChI
CEMLHCYKDRPMSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862