Principaux documents
ENA405194627
Enamine
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.27
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H16O4/c1-16-10-5-4-9(8-11(10)17-2)13(12(14)15)6-3-7-13/h4-5,8H,3,6-7H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
DRZBWKSCHXEQIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134614
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134614