Principaux documents
ENA405194619
Enamine
3,3,3-trifluoro-N-(pyrrolidin-3-yl)propanamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.63
Numéro MDL:
Iupac Name
3,3,3-trifluoro-N-(pyrrolidin-3-yl)propanamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11F3N2O.ClH/c8-7(9,10)3-6(13)12-5-1-2-11-4-5;/h5,11H,1-4H2,(H,12,13);1H
Clé InChI
BBTRNGASIIFZIS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134567
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134567