Principaux documents
ENA405194277
Enamine
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.21
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO4/c1-4-12-8(11)7-10-6(3)9(14-7)13-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
PQRKGFMROBZFIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133494
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133494