Documents
ENA405193944
Enamine
3-cyclohexyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.79
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclohexyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20N2O2.ClH/c17-14(18)11-6-7-16-12(8-11)9-15-13(16)10-4-2-1-3-5-10;/h9-11H,1-8H2,(H,17,18);1H
Clé InChI
GUKTZEOYGKTRIE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134023
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134023