Principaux documents
ENA405193864
Enamine
(6-fluoro-1-methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.12
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-fluoro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN3.2ClH/c1-13-8-4-6(10)2-3-7(8)12-9(13)5-11;;/h2-4H,5,11H2,1H3;2*1H
Clé InChI
PZYOJPMHCUMDOK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131591
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131591