Principaux documents
ENA405193847
Enamine
2-methyl-1-(5-nitro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-2-yl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.3
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-1-(5-nitro-3,4-dihydroisoquinolin-2(1H)-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C13H18N2O3/c1-13(2,16)9-14-7-6-11-10(8-14)4-3-5-12(11)15(17)18/h3-5,16H,6-9H2,1-2H3
Clé InChI
NKGVPUQGPQZUBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129348
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129348