Principaux documents
ENA402267870
Enamine
1-oxaspiro[4.5]decan-8-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-oxaspiro[4.5]decan-8-one
Inchi Code
1S/C9H14O2/c10-8-2-5-9(6-3-8)4-1-7-11-9/h1-7H2
Clé InChI
RPABADYMEMUBEC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133172
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133172