Principaux documents
ENA402267843
Enamine
N,N-dimethyl-1-[(4-nitronaphthalen-1-yl)sulfanyl]formamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
S-(4-nitronaphthalen-1-yl) dimethylcarbamothioate
Inchi Code
1S/C13H12N2O3S/c1-14(2)13(16)19-12-8-7-11(15(17)18)9-5-3-4-6-10(9)12/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
VIIIGDIYUQQOBE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133158
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133158