Principaux documents
ENA402267539
Enamine
N-(6-aminopyridin-3-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.17
Numéro MDL:
Pf
183-184
Iupac Name
N-(6-amino-3-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5(11)10-6-2-3-7(8)9-4-6/h2-4H,1H3,(H2,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
WXNBDYGICNCEQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132053
Melting Point
183-184
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132053