Principaux documents
ENA402266929
Enamine
3-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methyl-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-8-7-12-10-5-3-2-4-9(10)6-11-8/h2-5,8,11H,6-7H2,1H3
Clé InChI
BJWDNTHNWRNSAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131607
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131607