Principaux documents
ENA402266910
Enamine
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Pf
64-65
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O3/c1-14-8(13)6-3-2-5(10)4-7(6)15-9(11)12/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
VAOQPVDNXYVDBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
Melting Point
64-65
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318