Key Documents
ENA402266829
Enamine
3-(2-aminoethanesulfonyl)prop-1-ene hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(allylsulfonyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-4-9(7,8)5-3-6;/h2H,1,3-6H2;1H
Clé InChI
NFHSFYBMHPPZES-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127614
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127614