Principaux documents
ENA394768511
Enamine
2-hydrazinyl-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.24
Numéro MDL:
Pf
178-179
Iupac Name
2-hydrazino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C8H8N4S/c9-10-8-12-11-7(13-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,9H2,(H,10,12)
Clé InChI
COYPLZXSHTZYFQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52158
Melting Point
178-179
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52158