Principaux documents
ENA394768282
Enamine
N,2,4,6-tetramethylbenzene-1-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.3
Numéro MDL:
Pf
89-90
Iupac Name
N,2,4,6-tetramethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-7-5-8(2)10(9(3)6-7)14(12,13)11-4/h5-6,11H,1-4H3
Clé InChI
MIMYTDNFDINXHB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15852
Melting Point
89-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15852