Principaux documents
ENA394768252
Enamine
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.62
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-chloro-2-fluorophenyl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C10H8ClFO/c11-8-3-1-2-7(9(8)12)10(13)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2
Clé InChI
UXAUBAKETRIXRX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130659