Key Documents
ENA394768084
Enamine
5-phenoxyfuran-2-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Iupac Name
5-phenoxy-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8O3/c12-8-10-6-7-11(14-10)13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Clé InChI
UKZZWIDZLLWLIL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129656
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129656