Principaux documents
ENA394768002
Enamine
2-isocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-isocyanatobicyclo[2.2.1]heptane
Inchi Code
1S/C8H11NO/c10-5-9-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-8H,1-4H2
Clé InChI
HQTBWWAAVGMMRU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129813