Principaux documents
ENA394767990
Enamine
6-ethoxypyridine-3-sulfonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.23
Numéro MDL:
Iupac Name
6-ethoxypyridine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H10N2O3S/c1-2-12-7-4-3-6(5-9-7)13(8,10)11/h3-5H,2H2,1H3,(H2,8,10,11)
Clé InChI
LZCZNRYQZPZYRL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78559
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78559