Principaux documents
ENA394767920
Enamine
2,3-dimethoxypropan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.62
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dimethoxypropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO2.ClH/c1-7-4-5(3-6)8-2;/h5H,3-4,6H2,1-2H3;1H
Clé InChI
CHKTYWCZLZCJTM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129710
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129710