Principaux documents
ENA394767691
Enamine
ethyl 5-cyano-1H-pyrazole-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 5-cyano-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7N3O2/c1-2-12-7(11)5-4-9-10-6(5)3-8/h4H,2H2,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
YIFOMNFBIJFEFH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120662
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120662